Learn More
Gilson™ Jeringas DistriTip™
El uso de un sistema de pipeteo Gilson™’ garantiza la exactitud y la precisión. Las jeringas Gilson™ DistriTips™ tienen un intervalo de volumen de alícuota de 1 μl a 1.25 ml
Marca: Gilson™ F164150
90.17 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Con indicador de nivel
- Disponible en formato estándar o esterilizado (ST), en cajas de 50
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, RNA y proteasa.
- Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
- Solo se necesitan tres jeringas para cubrir el volumen de 1 μl a 1,25 ml
- Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
- Ideal para alícuotas precisas.
- Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
Especificaciones
De 100 μl a 1,25 ml | |
Sterile | |
Autoclavable | |
±10.0 μL | |
112 mm | |
Soluciones volátiles y viscosas | |
Individually Wrapped | |
50 paq.; envasadas individualmente | |
Single-use | |
DistriTips |
Non-filtered | |
Transparente | |
12,5 ml Maxi ST (estéril) | |
6,89 in | |
Free of DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogens | |
Gamma Irradiated | |
Individually Wrapped | |
Jeringa DistriTip™ | |
DISTRIMAN Repeating Pipette | |
Polypropylene |