Learn More
Gilson™ Jeringas DistriTip™
El uso de un sistema de pipeteo Gilson™’ garantiza la exactitud y la precisión. Las jeringas Gilson™ DistriTips™ tienen un intervalo de volumen de alícuota de 1 μl a 1.25 ml
67.20€ - 137.00€
Especificaciones
filtradas por | Non-filtered |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con (aplicación) | Soluciones volátiles y viscosas |
Cantidad | 50 paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10606463
|
Gilson™
F164110 |
De 10 to 125 μl | 1250 μl Mini |
67.20€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10616463
|
Gilson™
F164120 |
De 100 μl a 1,25 ml | 12,5 ml Maxi |
67.20€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10397512
|
Gilson™
F164100 |
De 1 to 12,5 μl | 125 μl Micro |
73.25€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10367562
|
Gilson™
F164130 |
De 1 to 12,5 μl | 125μL Micro ST (estéril) |
137.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12021572
|
Gilson™
F164140 |
De 10 to 125 μl | 1250 μl Mini ST (estéril) |
135.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10152902
|
Gilson™
F164150 |
De 100 μl a 1,25 ml | 12,5 ml Maxi ST (estéril) |
135.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Con indicador de nivel
- Disponible en formato estándar o esterilizado (ST), en cajas de 50
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, RNA y proteasa.
- Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
- Solo se necesitan tres jeringas para cubrir el volumen de 1μ a 1,25 ml
- Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
- Ideal para alícuotas precisas.
- Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
Especificaciones
Non-filtered | |
Autoclavable | |
50 paq. | |
DISTRIMAN Repeating Pipette | |
Polypropylene |
Transparente | |
Soluciones volátiles y viscosas | |
Jeringa DistriTip™ | |
DistriTips |