Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Medios y reactivos para cultivo de células madre generales; sueros para investigación especializada y ensayos específicos
44.54€ - 392.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Serum Treatment | Inactivado por calor |
Grado de pureza o calidad | Cualificado |
Condiciones de envío | Congelado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17256336
|
Gibco™
10438026 |
500 mL |
392.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17296346
|
Gibco™
A3840201 |
50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Categoría de los sueros: Estándar
- Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤25mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Inactivado por calor | |
Cualificado | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.