Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Medios y reactivos para cultivo de células madre generales; sueros para investigación especializada y ensayos específicos
Marca: Gibco™ A3840201
Detalles adicionales : Peso : 0.07060kg
Descripción
Las características del frasco One-Shot de 50 ml incluyen:
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la alícuota a partir de frascos de 500 ml
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ – 10°C Condiciones de envío: Congelado |
|
Fetal | |
Estados Unidos | |
Suero fetal bovino | |
Inactivado por calor | |
Triple filtrado, 0,1 µm | |
Cualificado | |
Congelado |
Suero bovino fetal, inactivado por calor, cualificado, One Shot™, regiones aprobadas por el USDA | |
Bovino | |
One Shot | |
50 mL | |
Estériles | |
Triple filtrado a 0,1 µm | |
One Shot™ |
Para uso diagnóstico in vitro.