Learn More
Gibco™ MEM Advanced
El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero fetal bovino (SFB) reducido.
31.32€ - 302.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
Clasificación | Origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530436
|
Gibco™
12492013 |
500 mL |
31.32€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11540436
|
Gibco™
12492021 |
10 x 500 mL |
302.00€
5000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero bovino fetal (SBF) reducido.
- En comparación con el MEM clásico, la suplementación sérica puede reducirse entre un 50 % y un 90 % sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
- El MEM avanzado incluye los siguientes ingredientes para permitir la reducción de suero: etanolamina, glutatión, ácido ascórbico, insulina, transferrina, seroalbúmina bovina rica en lípidos para cultivo celular AlbuMAX™ I y los elementos traza sodio selenita, metavanadato amónico, sulfato cúprico y cloruro manganoso.
- Requiere un suplemento de 1-5 % de suero fetal bovino y suplemento de 4 mM de L-glutamina o GlutaMAX™
- Muchas líneas celulares no requieren adaptación a este medio
- La concentración de FBS debe optimizarse para cada línea celular para obtener la máxima reducción de suero.
- El DMEM avanzado utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Entre las células cultivadas con éxito en el DMEM/F-12 avanzado, sin adaptación, se incluyen PK-15, MDCK, Vero, WI-38 y Hep-2.
- Almacenar a entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz
Modificado de la siguiente manera:
- Con: Glucosa, aminoácidos no esenciales, piruvato sódico y rojo de fenol
- Sin: L-glutamina, HEPES
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Advanced MEM is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Advanced Media as Alternatives to Classical Basal Media. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Avanzado (suero reducido) | |
Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.