Learn More
Gibco™ MEM Advanced
El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero fetal bovino (SFB) reducido.
Marca: Gibco™ 12492013
29.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59000kg
Requires : Suplementación
Descrizione
- El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero bovino fetal (SBF) reducido.
- En comparación con el medio MEM clásico, la suplementación sérica puede reducirse entre un 50 % y un 90 % sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
- El MEM avanzado incluye los siguientes ingredientes para permitir la reducción de suero: etanolamina, glutatión, ácido ascórbico, insulina, transferrina, seroalbúmina bovina rica en lípidos para cultivo celular AlbuMAX™ I y los elementos traza sodio selenita, metavanadato amónico, sulfato cúprico y cloruro manganoso.
- Requiere un suplemento de 1-5 % de suero fetal bovino y suplemento de 4 mM de L-glutamina o GlutaMAX™
- Muchas líneas de células no requieren adaptación a este medio
- La concentración de FBS debe optimizarse para cada línea celular para obtener la máxima reducción de suero.
- El DMEM avanzado utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Entre las células cultivadas con éxito en el DMEM/F-12 avanzado, sin adaptación, se incluyen PK-15, MDCK, Vero, WI-38 y Hep-2.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
- Con: Glucosa, aminoácidos no esenciales, piruvato sódico y rojo de fenol
- Sin: L-glutamina, HEPES
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Advanced Media as Alternatives to Classical Basal Media. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Specifica
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Avanzado (suero reducido) | |
Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Ambiente |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.