Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para GC para instrumentos Agilent
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas Thermo Scientific™ GC para instrumentos Agilent.
Marca:  Thermo Scientific™ 365D1576
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10085624
  • 311.90€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™ diseñadas específicamente para sistemas de GC Agilent™. Optimizadas para perforar septos, las robustas jeringas probadas en campo están fabricadas con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado.
  • Precisas, exactas y reproducibles en una gama de volúmenes
  • Las jeringas de aguja fija tienen una escala de temperatura máxima de 5 °C a 70 °C
  • Las agujas, con una capacidad de 5 a 100 μL, tienen una presión de trabajo segura máxima de 1000 psi y una presión funcional máxima de 100 psi
  • Punta de aguja de punta cónica para evitar la unión del émbolo con muestras sucias
  • 42mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
Recta; capacidad de 10 uL; paq. de 6
42 mm
No
10 μl
Cónica
23 G
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
6/paq.
42 mm
Instrumentos para GC Agilent
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.