Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para GC para instrumentos Agilent
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas Thermo Scientific™ GC para instrumentos Agilent.
62.38€ - 317.47€
Especificaciones
Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija |
---|---|
Desechables | No |
Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
Estilo de punta de aguja | Cónica |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC Agilent |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10477314
|
Thermo Scientific™
365C0951 |
Recta; capacidad de 5 ul; por unidad | 5 μl |
94.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10371285
|
Thermo Scientific™
365D1571 |
Recta; capacidad de 10uL; unidad | 10 μl |
63.55€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10085624
|
Thermo Scientific™
365D1576 |
Recta; capacidad de 10 uL; paq. de 6 | 10 μl |
311.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10763464
|
Thermo Scientific™
365D1621 |
Cónica; capacidad de 10 ul; unidad | 10 μl |
62.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10187464
|
Thermo Scientific™
365D1636 |
Cónica; capacidad de 10 ul; paq. de 6 | 10 μl |
317.47€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™ diseñadas específicamente para sistemas de GC Agilent™. Optimizadas para perforar septos, las robustas jeringas probadas en campo están fabricadas con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado.
- Precisas, exactas y reproducibles en una gama de volúmenes
- Las jeringas de aguja fija tienen una escala de temperatura máxima de 5 °C a 70 °C
- Las agujas, con una capacidad de 5 a 100 μL, tienen una presión de trabajo segura máxima de 1000 psi y una presión funcional máxima de 100 psi
- Punta de aguja de punta cónica para evitar la unión del émbolo con muestras sucias
- 42 mm de longitud
Especificaciones
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija | |
42 mm | |
Instrumentos para GC Agilent |
No | |
Cónica |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.