Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para baños de agua Precision™
Estas tapas Thermo Scientific™ se han diseñado para su uso con los baños de agua Precision de agitación y poca profundidad y Dubnoff.
Marca: Thermo Scientific™ GPSSL02
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
Descripción
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Características:
Campanas extractoras
- Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
- Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
- Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
- Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Cubiertas de dos vertientes
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
- Modelos de acero inoxidable y policarbonato
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Servicio Técnico
1 año
Especificaciones
Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable | |
Baño de agua de uso general Precision de 2 l | |
Acero inoxidable |
2 L | |
Cubierta de dos vertientes |