Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para baños de agua Precision™
Estas tapas Thermo Scientific™ se han diseñado para su uso con los baños de agua Precision de agitación y poca profundidad y Dubnoff.
181.00€ - 419.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15335897
|
Thermo Scientific™
3162639 |
Campana de gasificación pequeña | Baño de agua con agitación Precision de 15 l |
234.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15345897
|
Thermo Scientific™
3162640 |
Campana de gaseado grande | Baño de agua con agitación Precision de 15 l |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15345887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL02 |
Tapa de dos vertientes de policarbonato transparente | Baño de agua de uso general Precision de 2 l |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15355887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL05 |
Tapa de dos vertientes de policarbonato transparente | Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l |
208.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15365887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL10 |
Tapa de dos vertientes de policarbonato transparente | Baños de agua de uso general Precision de 10 l |
238.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15375887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL20 |
Tapa de dos vertientes de policarbonato transparente | Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l |
262.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15385887
|
Thermo Scientific™
GPSSL02 |
Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable | Baño de agua de uso general Precision de 2 l |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15325897
|
Thermo Scientific™
GPSSL20 |
Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable | Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l |
419.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras- Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
- Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
- Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
- Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
- Modelos de acero inoxidable y policarbonato
Garantía
1 año