Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para baños de agua Precision™
Estas tapas Thermo Scientific™ se han diseñado para su uso con los baños de agua Precision de agitación y poca profundidad y Dubnoff.
Marca: Thermo Scientific™ TSGPACL05
Detalles adicionales : Peso : 0.56250kg
Descripción
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras- Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
- Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
- Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
- Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
- Modelos de acero inoxidable y policarbonato
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Servicio Técnico
1 año
Especificaciones
Tapa de dos vertientes de policarbonato transparente | |
Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l | |
Policarbonato |
2 l, 5 l | |
Cubierta de dos vertientes |