Learn More
BD Suministros GasPak™
Suministros y accesorios para uso con productos de generación de gases GasPak™ de sistemas de diagnóstico BD™
65.15€ - 172.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas. |
Para utilizar con (equipo) | BD GasPak™ |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11713473
|
BD
271055 |
Tira con indicador de CO2 | 50 paq. |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11703473
|
BD
271051 |
Tira indicadora anaerobia seca | 100/paq. |
164.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10252705
|
BD
260630 |
Soporte para tubos | 1 Unidad |
70.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15930997
|
BD
270303 |
Cargas de repuesto del catalizador | 10 paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los sistemas de generación de gas GasPak™ EZ son sistemas integrados y completos que producen con rapidez atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o canofílicas mediante sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Entre los accesorios se incluyen:
- Tiras indicadoras de CO2
- Tiras indicadoras anaeróbicas secas GasPak
- Soporte para tubos
- Cargas de repuesto del catalizador
- Cámara de reacción del catalizador
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas. | |
BD GasPak™ |