Learn More
BD Suministros GasPak™
Suministros y accesorios para uso con productos de generación de gases GasPak™ de sistemas de diagnóstico BD™
Marca:  BD 271055
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11713473
  • 172.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los sistemas de generación de gas GasPak™ EZ son sistemas integrados y completos que producen con rapidez atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o canofílicas mediante sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Tiras indicadoras de CO2
  • Tiras indicadoras anaeróbicas secas GasPak
  • Soporte para tubos
  • Cargas de repuesto del catalizador
  • Cámara de reacción del catalizador
Especificaciones
Especificaciones
Tira con indicador de CO2
El indicador señala que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es del 3 % o más.
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas.
50 paq.
De 15 °C a 30 °C
Tira
BD GasPak™