Learn More
Thermo Scientific™ Marcos y accesorios para módulos separables para inmunoensayos
Use los marcos y accesorios Thermo Scientific™ para módulos separables para inmunoensayos con los módulos separables Nunc™ C8.
84.20€ - 84.75€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.° por paquete | N.º por caja | Compatibilidad de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.° por paquete | N.º por caja | Compatibilidad de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10585211
|
Thermo Scientific™
431615 |
Marco | 5 | 60 | Módulos separables Nunc™ C8 |
84.60€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10524641
|
Thermo Scientific™
465404 |
Marco | 5 | 60 | Módulos estándar para inmunoensayos |
84.75€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10733316
|
Thermo Scientific™
9503110 |
Frame | 50 | 50 | Módulos separables Nunc™ C8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Use los marcos y accesorios Thermo Scientific™ para módulos separables para inmunoensayos con los módulos separables Nunc™ C8. Estos marcos incluyen las herramientas necesarias para facilitar la extracción las tiras.
Las tiras con pocillos separables se mantienen seguras en un marco de diseño exclusivo que permite extraerlas sin necesidad de ninguna herramienta especial.- Formato de 96 pocillos estándar en doce tiras de 1 × 8 pocillos de poliestireno en un marco de ABS
- Pocillos fijados en el marco con el mismo nivel horizontal para evitar atascos en la máquina
- Tiras separables de fácil uso extraíbles sin necesidad de herramientas especiales
- Diseños de pocillos con fondos C8, U8, C8 estrella
- Superficies MaxiSorp, MediSorp con certificado
- Con marcas para la fácil identificación de cada pocillo
- Dimensiones externas: 128 × 86 mm
Superficies posibles
- PolySorp - Superficie hidrofóbica que fija preferentemente biomoléculas que tienen dominios hidrofóbicos.
- MediSorp - Superficie ligeramente hidrofílica para una mejor fijación de biomoléculas con carácter hidrofílico/hidrofóbico, como el que muestran muchas proteínas y biomoléculas anfifílicas. Lotes comprobados mediante ensayos de fijación de IgG (CV entre pocillos inferior al 5 %) y acompañados de certificado.
- MaxiSorp - Superficie hidrofílica optimizada para la fijación de IgG además de mostrar un aumento de fijación de muchas otras proteínas y biomoléculas con carácter hidrofílico/hidrofóbico. Disponible con y sin comprobación de rendimiento específico de lotes mediante ensayo de fijación de IgG (CV entre pocillos inferior al 5%). Certificado adjunto en artículos probados.
- MultiSorp - Superficie altamente hidrofílica que fija más biomoléculas hidrofílicas, como las glicoproteínas muy modificadas.
Especificaciones
Tiras |