Learn More
Thermo Scientific™ Marcos y accesorios para módulos separables para inmunoensayos
Use los marcos y accesorios Thermo Scientific™ para módulos separables para inmunoensayos con los módulos separables Nunc™ C8.
Marca: Thermo Scientific™ 465404
Detalles adicionales : Peso : 1.37000kg
Descripción
Use los marcos y accesorios Thermo Scientific™ para módulos separables para inmunoensayos con los módulos separables Nunc™ C8. Estos marcos incluyen las herramientas necesarias para facilitar la extracción las tiras.
Garantía: 90 díasEspecificaciones
Placa de tiras | |
Paquete de 10, 60 cajas | |
Marco | |
C | |
60 | |
Módulos estándar para inmunoensayos |
Alta calidad óptica para unos resultados fiables | |
Blanco | |
Plástico ABS | |
Para ensayos inmunológicos en fase sólida | |
5 | |
60/caja |