Learn More
Poulten Graf™ Jeringa Luer-Lock de vidrio Fortuna™ Optima™
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas Luer-Lock de vidrio Poulten Grafoil™ Fortuna™ Optima™ se suministran con un pistón intercambiable.
Marca: Poulten Graf™ 7 14044
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
Jeringa Luer-lock de vidrio | |
1 por unidad | |
Luer Lock |
CE EN 46001 | |
Graduación en ámbar | |
1 ml | |
30 ml | |
Sí |