Learn More
Poulten Graf™ Jeringa Luer-Lock de vidrio Fortuna™ Optima™
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas Luer-Lock de vidrio Poulten Grafoil™ Fortuna™ Optima™ se suministran con un pistón intercambiable.
20.75€ - 64.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE EN 46001 |
Material | Borosilicate Glass |
Descripción | Graduación en ámbar |
Tipo de producto | Jeringa Luer-lock de vidrio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10262151
|
Poulten Graf™
7 14021 |
1 ml |
20.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10252111
|
Poulten Graf™
7 14037 |
10 ml |
30.35€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10383851
|
Poulten Graf™
7 14027 |
2 ml |
21.80€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10353951
|
Poulten Graf™
7 14041 |
20 ml |
44.10€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10249160
|
Poulten Graf™
7 14044 |
30 ml |
26.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10507941
|
Poulten Graf™
7 14033 |
5 ml |
24.80€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10538321
|
Poulten Graf™
7 14045 |
50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Jeringa de vidrio Optima• Autoclavable
• Conforme CE EN 46001
• Jeringa Luer Lock metal
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
Jeringa Luer-lock de vidrio | |
Luer Lock |
CE EN 46001 | |
Graduación en ámbar | |
1 por unidad | |
Sí |