Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado sin alarma
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
Marca: Liebherr™ FKV 2640
Detalles adicionales : Peso : 52.00000kg
Descripción
- White steel refrigerator
- HardLine door design with interchangeable hinges
- Ergonomic slimline handle
- Automatic defrost
- Dynamic cooling system
- Mechanic control system with rotary control button
- External digital temperature display
Especificaciones
240 L | |
Steel Door/Lid | |
Automática | |
Steel | |
Blanco | |
3 años | |
440 mm | |
470 mm | |
50 Hz |
De 1 a 15 °C | |
4 | |
R600A | |
Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner | |
FKV2640 | |
1250 H x 600 W x 610 D mm | |
1062 mm | |
De 220 a 240 V | |
45 kg |