Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado sin alarma
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
812.06€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 1 a 15 °C |
---|---|
Descongelación | Automática |
Refrigerante | R600A |
Material de la cabina | Steel |
Interior | Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner |
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Capacity (Metric) Refrigerator | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Capacity (Metric) Refrigerator | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15163233
|
Liebherr™
FKV 2640 |
440 mm | 240 L | 1250 H x 600 W x 610 D mm | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- White steel refrigerator
- HardLine door design with interchangeable hinges
- Ergonomic slimline handle
- Automatic defrost
- Dynamic cooling system
- Mechanic control system with rotary control button
- External digital temperature display
Especificaciones
De 1 a 15 °C | |
R600A | |
Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner | |
3 años | |
50 Hz |
Automática | |
Steel | |
Blanco | |
De 220 a 240 V |