Learn More
De Buyer™ Cuchara para harina
Pour dry goods with the De Buyer™ White Polypropylene Flour Scoop, molded in one piece from polypropylene and resulting in a robust single-piece design that is dishwasher safe.
Marca: De Buyer™ 4370.02N
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Mango moldeado en PP:e inseparable del resto del cuchara
- Diseño de una sola pieza
- Apto para lavavajillas
Especificaciones
Cuchara para harina | |
Moldeadas | |
Resistente |
Polipropileno | |
250 mL | |
Blanco |