Learn More
De Buyer™ Cuchara para harina
Pour dry goods with the De Buyer™ White Polypropylene Flour Scoop, molded in one piece from polypropylene and resulting in a robust single-piece design that is dishwasher safe.
16.32€ - 29.47€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara para harina |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de mango | Moldeadas |
Modelo | Resistente |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11922845
|
De Buyer™
4370.09 |
1000 mL |
29.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11947844
|
De Buyer™
4370.02N |
250 mL |
16.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11957844
|
De Buyer™
4370.05N |
500 mL |
22.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Handle molded in PP:and inseparable from the rest of the scoop
- Single-piece design
- Dishwasher-safe
Especificaciones
Cuchara para harina | |
Moldeadas | |
Blanco |
Polipropileno | |
Resistente |