Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Tiene una mayor duración que las alternativas de cartón y reduce la posibilidad de crecimiento de moho. Las cajas para congelador Fisherbrand™ Flatpack se pueden congelar y descongelar varias veces sin problema.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.54000kg
Descripción
- Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
- Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
- De fácil montaje
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Más duraderas que las cajas de cartón
- Resistentes a la humedad
- Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80 °C
Especificaciones
Lid | |
Polipropileno corrugado | |
Caja para congelador | |
Tapa y divisores | |
6 x 6 | |
145mm | |
120mm | |
1.54 kg |
Rojo | |
Rectangle | |
36 tubos de 15 ml | |
Paquete de 10 | |
145 x 147 x 120 mm | |
147mm | |
19.8 mm |