Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Tiene una mayor duración que las alternativas de cartón y reduce la posibilidad de crecimiento de moho. Las cajas para congelador Fisherbrand™ Flatpack se pueden congelar y descongelar varias veces sin problema.
44.75€ - 150.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Caja de congelación |
Incluye | Tapa y divisores |
Cantidad | 10 Paquetes |
Código de producto | Marca | Color | Conjunto de tubos | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Conjunto de tubos | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15396528
|
Fisherbrand™
|
Azul | 9 x 9 | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 133 x 133 x 51 mm |
69.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15316528
|
Fisherbrand™
|
Natural | 12 x 12 | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 133 x 130 x 30 mm |
87.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15356528
|
Fisherbrand™
|
Natural | 9 x 9 | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 133 x 130 x 42 mm |
87.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15326538
|
Fisherbrand™
|
Natural | 5 x 5 | 25 (Tubos de 5 mL) | 133 x 133 x 75 mm |
102.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15336538
|
Fisherbrand™
|
Azul | 5 x 5 | 25 (Tubos de 5 mL) | 133 x 133 x 75 mm |
78.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15366538
|
Fisherbrand™
|
Natural | 6 x 6 | 36 (Tubos de 15 mL) | 145 x 147 x 120 mm |
115.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15376538
|
Fisherbrand™
|
Azul | 6 x 6 | 36 (Tubos de 15 mL) | 145 x 147 x 120 mm |
150.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15306548
|
Fisherbrand™
|
Natural | 4 x 4 | 16 (Tubos de 50 mL) | 145 x 147 x 120 mm |
111.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15316548
|
Fisherbrand™
|
Azul | 4 x 4 | 16 (Tubos de 50 mL) | 145 x 147 x 120 mm |
111.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15376528
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 9 x 9 | Tubos de 81 x 0.5 ml | 133 x 130 x 42 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15386528
|
Fisherbrand™
|
Morado | 9 x 9 | Tubos de 81 x 0.5 ml | 133 x 130 x 42 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15306538
|
Fisherbrand™
|
Red | 9 x 9 | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 133 x 133 x 51 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15326528
|
Fisherbrand™
|
Azul | 12 x 12 | Tubos de 144 x 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15346538
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 5 x 5 | 25 tubos de 5 ml | 133 x 133 x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15356538
|
Fisherbrand™
|
Morado | 5 x 5 | 25 tubos de 5 ml | 133 x 133 x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15336528
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 12 x 12 | Tubos de 144 x 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15346528
|
Fisherbrand™
|
Morado | 12 x 12 | Tubos de 144 x 0.2 ml | 133 x 130 x 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15386538
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 6 x 6 | 36 tubos de 15 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15396538
|
Fisherbrand™
|
Morado | 6 x 6 | 36 tubos de 15 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15316538
|
Fisherbrand™
|
Purple | 9 x 9 | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 133 x 133 x 51 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15326548
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 4 x 4 | 16 tubos de 50 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15366528
|
Fisherbrand™
|
Azul | 9 x 9 | 81 (tubos de 0,5 ml) | 133 x 130 x 42 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15336548
|
Fisherbrand™
|
Morado | 4 x 4 | 16 tubos de 50 ml | 145 x 147 x 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
- Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
- De fácil montaje
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Más duraderas que las cajas de cartón
- Resistentes a la humedad
- Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80 °C
Especificaciones
Tapa | |
Caja de congelación | |
10 Paquetes |
Polipropileno | |
Tapa y divisores |