Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Tiene una mayor duración que las alternativas de cartón y reduce la posibilidad de crecimiento de moho. Las cajas para congelador Fisherbrand™ Flatpack se pueden congelar y descongelar varias veces sin problema.
Marca:  Fisherbrand™
70.77 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15316528
  • 87.90€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
  • Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
  • De fácil montaje
  • Fabricadas con polipropileno corrugado
  • Más duraderas que las cajas de cartón
  • Resistentes a la humedad
  • Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80 °C
Especificaciones
Especificaciones
Tapa
Polipropileno
Caja de congelación
Tapa y divisores
12 x 12
133 mm
30 mm
0,57 kg
Natural
Rectangulares
144 (Tubos de 0,2 mL)
10 Paquetes
133 x 130 x 30 mm
130 mm
7,9 mm