Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle Rotors for Concentrator Plus Centrfuge
For use with Concentrator Plus Centrifuge
457.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Concentrador Plus |
Ángulo | Fijo |
Incluye | Sin tapa |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10504843
|
Eppendorf™
5490030001 |
48 x 1,5/2 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10184313
|
Eppendorf™
5490034007 |
72 x 0,5 mL |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10572264
|
Eppendorf™
5490035003 |
36 tubos de fondo plano de 3,0/5,0 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10115802
|
Eppendorf™
5490032004 |
70 x 1,5/2 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Eppendorf Concentrator plus was designed with the customer in mind to deliver an ergonomic, intuitive and durable solution that fits comfortably right on your lab bench.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo | |
Centrífuga Concentrador Plus | |
Fijo | |
Sin tapa |