Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle Rotors for Concentrator Plus Centrfuge
For use with Concentrator Plus Centrifuge
Marca:  Eppendorf™ 5490034007
Detalles adicionales : Peso : 0.37200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10184313
  • 457.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Eppendorf Concentrator Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Modelo: F-45-72-8
72 x 0,5 mL
Fijo
72
Rotor de ángulo fijo
Centrífuga Concentrador Plus
Sin tapa