Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil ancho
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.67050kg
Alertas:
Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Descripción
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
- Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Porcelana | |
1150 °C | |
90 g | |
84mm | |
Crisol |
Acristalado | |
2,3mm | |
150mL | |
52mm |