Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil ancho
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
18.85€ - 58.85€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Acabado | Acristalado |
Temperatura máxima | 1150 °C |
Product Type Specs | Crisol |
Alertas:
Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13409719
|
Fisherbrand™
|
8mL | 20mm | 32mm | 10 g |
18.85€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13419719
|
Fisherbrand™
|
17mL | 26mm | 41mm | 17 g |
21.70€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13429719
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 31mm | 50mm | 26 g |
27.95€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13439719
|
Fisherbrand™
|
50mL | 37mm | 61mm | 35 g |
34.45€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13449719
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 46mm | 76mm | 55g |
41.90€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13469719
|
Fisherbrand™
|
250mL | 60mm | 102mm | 124 g |
58.85€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13459719
|
Fisherbrand™
|
150mL | 52mm | 84mm | 90 g |
45.70€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
- Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Porcelana | |
Acristalado | |
1150 °C | |
Crisol |