Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil ancho
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.17550kg
Alertas:
Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Descripción
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
- Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Porcelana | |
1150 °C | |
17 g | |
41mm | |
Crisol |
Acristalado | |
2 mm | |
17mL | |
26mm |