Learn More
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap
Perfect for cell growth, cell yields aim on little or medium input volume.
175.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Color del tapón | Azul |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular |
Estilo de cuello | En ángulo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16390788
|
Fisherbrand™
|
25 mL | 12,5 cm2 | Ventilado |
175.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Flat, free flask surface
- Striation free to maximize usable growth area
- Used in both open, closed systems
- Angled neck design offers good pipet and cell scraper access
- Upper triangular, wider base shape provides stability
- Protruding ridge on back side of flask makes it easy for stacking
- Special area near neck for easy mark writing
- Both flask sides have engraved graduation
- Sterilized by gamma irradiation
- Non-pyrogenic
- Vented closures
- Vented cap filter is PVDF; pore size: 0.22μm
Garantía
Three years
Especificaciones
CE | |
Natural | |
En ángulo | |
Superficie tratada | |
Sí | |
Plano |
Azul | |
Crecimiento celular | |
Frasco para cultivo de tejidos | |
Plano | |
Estéril | |
Ventilado |