Learn More
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap
Perfect for cell growth, cell yields aim on little or medium input volume.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Superficie de matraz plana y libre
- Sin estrías para maximizar el área de crecimiento utilizable
- Se utiliza tanto en sistemas abiertos como cerradosados
- El diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso a pipetas y rascadores celulares
- La forma de la base superior, triangular y más ancha, proporciona estabilidad
- El reborde que sobresale en la parte posterior del matraz facilita el apilamiento
- Zona especial cerca del cuello para facilitar la escritura de marcas
- La graduación está grabada en ambos lados del matraz
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenos
- El filtro del tapón ventilado es PVDF; tamaño de poro: 0,22 μm
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
CE | |
Natural | |
Crecimiento celular | |
200 matraces | |
Frasco para cultivo de tejidos | |
Plano | |
Estéril | |
Ventilado |
Azul | |
25 mL | |
En ángulo | |
10 matraces | |
Superficie tratada | |
Sí | |
Plano | |
12,5 cm2 |