Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.24200kg
Descripción
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
- Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
- Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Transparente | |
2 pulg | |
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
Biselado | |
SureOne™ | |
10, 50, 100 μl |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
50 mm | |
Gradilla con bisagras | |
Sí | |
Polipropileno |