Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
19.20€ - 68.50€
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Longitud (imperial) 2 pulg
Estilo de punta Biselado
Graduated
Línea de productos SureOne™
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11923446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo Gradilla con bisagras Estéril
63.45€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11963446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente Gradilla con bisagras Estéril
67.10€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11913446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo Gradilla con bisagras No estéril
52.90€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11953446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente Gradilla con bisagras No estéril
52.75€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11933446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo Recarga No estéril
68.50€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12922521
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente Recarga No estéril
44.90€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11903446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo A granel No estéril
19.20€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11943446
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente A granel No estéril
20.40€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
  • Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
  • Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una pipeta multicanal
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
  • Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 200 μl
Biselado
SureOne™
2 pulg
10, 50, 100 μl