Learn More
Fisherbrand™ Matraces de filtración con pared gruesa reutilizables
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.34000kg
Descripción
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
- Tubo lateral y escala de capacidad
- Diseñados para aceptar 1 atmósfera de vacío o 736,3 mm (29 pulgadas) de mercurio
- Los tamaños de 25 hasta 1000 ml tienen conexión de tubo lateral diseñada para aceptar tubos flexibles con DE de 8 mm (5/16 pulgadas) Tubos flexibles (8 mm) (0,3125 pulgadas)
- Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos con DE de 9,5 mm (3/8 pulgadas)
- Rango de temperatura: máximo de 450 °C (840 °F). &&
Compliance
- Diseñado según los requisitos de la especificación E 1406, tipo II, clase I de ASTM™
Especificaciones
ASTM E1406, Tipo II, Clase I | |
0,78 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
50 ml | |
19 cm | |
Yes | |
10.4 cm |
4,09 in | |
500 ml | |
De 150 a 500 ml | |
7,48 in | |
840 °F máx. | |
Class I | |
7 |