Learn More
Fisherbrand™ Matraces de filtración con pared gruesa reutilizables
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
100.08€ - 357.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E1406, Tipo II, Clase I |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Intervalo de temperatura (imperial) | 840 °F máx. |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Intervalo de graduación | Altura (imperial) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Intervalo de graduación | Altura (imperial) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15446153
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | De 300 a 1000 ml | 9,37 in | 8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15426153
|
Fisherbrand™
|
250 ml | De 50 a 250 ml | 6,4 in | 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15456153
|
Fisherbrand™
|
2000 ml | De 600 a 2000 ml | 11.8 pulg | 9 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11920507
|
Fisherbrand™
|
250 ml | De 50 a 250 ml | 6,4 in | 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15436153
|
Fisherbrand™
|
500 ml | De 150 a 500 ml | 7,48 in | 7 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15466153
|
Fisherbrand™
|
4 l | De 1000 a 4000 ml | 14,96 in | 12 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
- Tubo lateral y escala de capacidad
- Diseñados para aceptar 1 atmósfera de vacío o 29 pulg de mercurio
- Los tamaños de 25 a 500 ml tienen conexión de tubo lateral diseñada para aceptar tubos flexibles con OD de 5.16 pulg
- Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos con OD de 3.8 pulg
Compliance
- ASTM E 1406, Tipo II, Clase I
Especificaciones
ASTM E1406, Tipo II, Clase I | |
Vidrio de borosilicato | |
840 °F máx. | |
Sí |