Learn More
Fisherbrand™ Matraces de filtración con pared gruesa reutilizables
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
- Tubo lateral y escala de capacidad
- Diseñados para aceptar 1 atmósfera de vacío o 736,3 mm (29 pulgadas) de mercurio
- Los tamaños de 25 hasta 1000 ml tienen conexión de tubo lateral diseñada para aceptar tubos flexibles con DE de 8 mm (5/16 pulgadas) Tubos flexibles (8 mm) (0,3125 pulgadas)
- Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos con DE de 9,5 mm (3/8 pulgadas)
- Rango de temperatura: máximo de 450 °C (840 °F). &&
Compliance
- Diseñado según los requisitos de la especificación E 1406, tipo II, clase I de ASTM™
Especificaciones
ASTM E1406, Tipo II, Clase I | |
0,78 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
25 ml | |
16,3 cm | |
Sí | |
8,3 cm |
3,26 in | |
250 ml | |
De 50 a 250 ml | |
6,4 in | |
840 °F máx. | |
Clase I | |
6 |