Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13469709
  • 42.05€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo
  • Con mango perforado
  • Se recomienda absolutamente que los índices de calentamiento y enfriamiento no superen los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Especificaciones
Especificaciones
Con mango perforado
Porcelana
Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
2,5mm
75mm
Cubierta de crisol
66 mm
Acristalado
1150 °C
40 g
7mm