Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
35.33€ - 137.00€
Especificaciones
Descripción | Con mango perforado |
---|---|
Material | Porcelana |
Acabado | Acristalado |
Para utilizar con (aplicación) | Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand |
Temperatura máxima | 1150 °C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13439709
|
Fisherbrand™
|
5,5mm | 1,75mm | 40mm | 34 mm |
36.75€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13429709
|
Fisherbrand™
|
6mm | 1,9mm | 44mm | 38 mm |
37.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13449709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,3mm | 53mm | 45 mm |
37.65€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13469709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,5mm | 75mm | 66 mm |
42.05€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13459709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,5mm | 60mm | 54 mm |
125.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13479709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2,75mm | 87mm | 77 mm |
137.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13499709
|
Fisherbrand™
|
9mm | 3 mm | 115mm | 105 mm |
62.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13419709
|
Fisherbrand™
|
5mm | 1.75mm | 30mm | 26mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
13489709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2.75mm | 99mm | 90mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Especificaciones
Con mango perforado | |
Acristalado | |
1150 °C |
Porcelana | |
Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand | |
Cubierta de crisol |