Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
- Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo
- Con mango perforado
- Se recomienda absolutamente que los índices de calentamiento y enfriamiento no superen los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Especificaciones
Con mango perforado | |
Porcelana | |
Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand | |
2,3mm | |
53mm | |
Cubierta de crisol |
45 mm | |
Acristalado | |
1150 °C | |
24 g | |
7mm |