Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Marca: Fisherbrand™
3.91 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45359kg
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
8 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barra agitadora | |
Imán Alnico | |
ISO 9001:2008 | |
Octogonal |
1 pulg | |
0,31 in | |
Blanco | |
Sí | |
25,4mm |