Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
2.10€ - 4.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Yes |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
Color | White |
Recubrimiento | PTFE |
Material | Alnico Magnet |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15326267
|
Fisherbrand™
|
0,375 in | 9,5mm | 1,5 in | 38,1mm |
2.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15439064
|
Fisherbrand™
|
0,31 in | 8 mm | 1 pulg | 25,4mm |
4.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15545594
|
Fisherbrand™
|
0,125 in | 3,2mm | 0,5 in | 12,7mm |
4.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15489064
|
Fisherbrand™
|
0.31 in. | 8 mm | 2 in. | 50.8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Yes | |
White | |
Alnico Magnet |
ISO 9001:2008 | |
PTFE |