Learn More
Fisherbrand™ Pipetas multicanal Elite™
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
Marca: Fisherbrand™
632.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21925" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
- Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
- Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
- Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Especificaciones
1,3 al 5 % | |
Autoclavable | |
12 | |
Pipeta de volumen variable | |
Ergonómico |
SureOne™ Puntas de pipeteador | |
SureOne™ Punta de pipeta | |
Elite™ | |
De 10 a 100 μl | |
0,2 μl |