Learn More
Fisherbrand™ Pipetas multicanal Elite™
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
520.00€ - 834.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Línea de productos | Elite™ |
Tipo | Pipeta de volumen variable |
Estilo de dedo | Ergonómico |
Código de producto | Marca | Exactitud | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11875772
|
Fisherbrand™
|
1,5 al 5 % | 12 | De 5 a 50 μl |
834.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11865772
|
Fisherbrand™
|
1,3 al 5 % | 12 | De 10 a 100 μl |
834.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11885772
|
Fisherbrand™
|
Del 1 al 4,6% | 12 | De 30 to 300 μl |
834.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11815772
|
Fisherbrand™
|
Del 2,4 al 12% | 8 | De 1 a 10 μl |
728.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11835772
|
Fisherbrand™
|
Del 1,5 al 5% | 8 | De 5 to 50 μl |
728.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11825772
|
Fisherbrand™
|
1,3 al 5 % | 8 | De 10 a 100 μl |
728.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11845772
|
Fisherbrand™
|
Del 1 al 4,6% | 8 | De 30 to 300 μl |
715.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11855772
|
Fisherbrand™
|
2,4 al 12 % | 12 | De 1 a 10 μl |
520.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
- Pipetas de 8 y 12 canales con intervalo de volumen de 1 a 300 μl
- Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
- Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
- Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
- Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Especificaciones
Autoclavable | |
Elite™ | |
Pipeta de volumen variable | |
Ergonómico |