Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones: Revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Con revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.19500kg
Descripción
With PTFE-faced, white, 14B rubber liner
Los tapones están acoplados.
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para una mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz | |
24 mL | |
Tapón de rosca | |
ASTM, USP Tipo I | |
20-400 |
Caucho | |
23 mm | |
No estéril | |
24 ml | |
6,5 dr. | |
Fenólico | |
85 mm | |
Vial |