Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones: Revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Con revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
185.00€ - 320.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11583532
|
Fisherbrand™
|
23 mm | 24 ml | 85 mm |
320.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11553542
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 4 ml | 38 mm |
185.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
With PTFE-faced, white, 14B rubber liner
Los tapones están acoplados.
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I, clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para ofrecer mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
A | |
Transparente | |
No estéril | |
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz | |
Tapón de rosca | |
Vial |
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Fenólico | |
ASTM, USP Tipo I |