Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
- Use Cylinder 08-530K
- Temperature of standardization: 60°F
Especificaciones
Hydrometer | |
0.001 | |
260 mm | |
0.800 to 0.850 ASTM 105H-62 | |
60°F |
105H | |
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | |
Liquids heavier than Water | |
260 mL |