Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
363.12€ - 387.60€
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11757834
|
Fisherbrand™
|
84 H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62 | 275 mL |
368.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11889280
|
Fisherbrand™
|
105H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.800 to 0.850 ASTM 105H-62 | 260 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11747834
|
Fisherbrand™
|
83H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.700 to 0.750 ASTM 83H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11809270
|
Fisherbrand™
|
103H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.700 to 0.750 ASTM 103H-62 | 260 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11899280
|
Fisherbrand™
|
106H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 | 260 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11809290
|
Fisherbrand™
|
107H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 | 260 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11737834
|
Fisherbrand™
|
82H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.650 to 0.700 ASTM 82H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11777834
|
Fisherbrand™
|
86H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM 86H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11797834
|
Fisherbrand™
|
88H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.950 to 1.00 ASTM 88H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11787834
|
Fisherbrand™
|
87H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.900 to 0.950 ASTM 87H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11767834
|
Fisherbrand™
|
85H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.800 to 0.850 ASTM 85H-62 | 275 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11819270
|
Fisherbrand™
|
104H | 3-point Certification, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.750 to 0.800 ASTM 104H-62 | 260 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
- Utilice la probeta 08-530K
- Temperatura de estandarización: 60 °V
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra “C” al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
60°F |