Learn More
Fisherbrand™ Cabinas de desecadores acrílicas
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
Marca: Fisherbrand™
475.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.78000kg
Description
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
- Idóneas para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos tanto anhidros como higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier otro componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas.
- La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
- La puerta está asegurada con dos cierres de acero inoxidable (el tamaño grande tiene tres pestillos) y una bisagra de altura completa.
- La bandeja labiada desmontable admite desecantes sólidos.
- Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Order Info
Las cabinas miden L x An: 30,5 x 30,5 cm
Specifications
No esterilizable en autoclave | |
Carga frontal | |
Idóneas para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos tanto anhidros como higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier otro componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas. | |
4 extraíbles, ajustables y con ventilación | |
12 pulg | |
12 pulg | |
18 in |
Transparente | |
Acrílico | |
Junta de neopreno, dos cierres de acero inoxidable (el tamaño grande tiene tres cierres) y una bisagra de altura completa, bandeja labiada desecante sólida extraíble, estantes ventilados | |
12 x 12 in. (30,4 x 30,4 cm) | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
45,7 cm |