Learn More
Fisherbrand™ Cabinas de desecadores acrílicas
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
317.00€ - 936.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Color | Transparente |
Modelo de cabina | Carga frontal |
Material | Acrílico |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para almacenar compuestos biológicos y químicos anhidros e higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11997864
|
Fisherbrand™
|
7 in | 17,8 cm | 2 estantes extraíbles, ajustables y ventilados |
317.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11907874
|
Fisherbrand™
|
12 in | 30,5 cm | 3 estantes extraíbles, ajustables y ventilados |
700.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11917874
|
Fisherbrand™
|
18 in | 45,7 cm | 4 extraíbles, ajustables y con ventilación |
936.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
- Ideales para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos tanto anhidros como higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier otro componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas
- La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad
- La puerta se fija con dos cierres de acero inoxidable (tres en el tamaño grande) y una bisagra de altura completa
- La bandeja labiada desmontable admite desecantes sólidos
- Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire
Información de órdenes
Las cabinas miden (L x An): 30.5 x 30.5 cm (12 x 12 pulg)
Especificaciones
No autoclavable | |
Carga frontal | |
Ideal para almacenar compuestos biológicos y químicos anhidros e higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas | |
30,4 x 30,4 cm (12 x 12 in) | |
30,5 cm | |
30,5 cm |
Transparente | |
Acrílico | |
Junta de neopreno, dos cierres de acero inoxidable (el tamaño grande tiene tres cierres) y bisagra de altura completa, bandeja de labio desecante sólido extraíble, estantes ventilados | |
12 in | |
12 in |