Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color
Útil para muchas aplicaciones de etiquetado —se adhieren a la mayoría de las superficies y se puede escribir en ellas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15814575
  • 145.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Excelente para la codificación por colores
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C (de -10 a +250 °F)
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
  • Se retira limpia y fácilmente
Nota: Los rollos de 13 m tienen un núcleo de 25,4 mm (1 pulg.); los rodillos de 55 m tienen un núcleo de 76,2 mm (3 pulg).
Las cintas se suministran sin dispensador
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
Papel
Resistente al agua, al aceite y al ácido
De -10 °F a 250 °F
60 yd x 1 pulg.
55 m
25 mm
Cinta
Cinta de etiquetado de color
3/paq.
De -23° a +121 °C
60 yd
1 in